Ultrapuur watersystemen, arium® pro
Leverancier: Sartorius
arium® pro
171-0382EA 8580 EUR
171-0382 171-0648 171-0390 171-0558 171-0557 171-0387 171-0388 171-0385 171-0561 171-0394 171-0560 171-0384
Ultrapuur watersystemen, arium® pro
Waterzuiveringssystemen Puur- en ultrapuur-watersystemen
De arium® pro Type1-waterzuiveringssystemen zijn ontworpen voor veeleisende gebruikers en voldoen aan alle vereisten met betrekking tot water van reagenskwaliteit voor zowel kritische toepassingen als routineanalyses. Er zijn vier verschillende versies beschikbaar voor betrouwbare en optimale analytische resultaten.
  • Compact ontwerp, flexibel in het gebruik en gemakkelijk in het onderhoud
  • Innovatieve glazen regeleenheid met aanraakfunctie
  • Service- en alarmfuncties ondersteund door grafische displays
  • Geleidbaarheidsmeting voor toevoer- en productwater
  • Geïntegreerde bewaking van waterverbruik
  • RNases: <0,004 ng/ml; DNases: <0,024 pg/μ
Het glazen display van de arium® pro met geïntegreerde toetsen en een intuïtieve interface begeleidt gebruikers door middel van menuaanwijzingen voor volkomen bedieningsgemak. De diverse functies van het systeem, zoals een volume- en tijdgestuurd doseren en een traploos instelbaar debiet, bieden gebruikers de grootst mogelijke flexibiliteit bij routinetoepassingen. Met een pincode beschermde servicefuncties, Ethernet-poort en een ruime keuze aan gegevensopslagopties zijn aanvullende handige functies die gebruikers van de nieuwe arium® pro-serie op prijs zullen stellen.
De systemen zijn naar keuze verkrijgbaar als tafelmodel, voor wandmontage of als onderbouw om optimaal te voldoen aan de specifieke vereisten op de werkplek van gebruikers.
Certificaten: Overtreft de vereisten van de ASTM-, NCCLS-, ISO- en USP-normen.
Bestelinformatie: Het systeem wordt geleverd zonder patroon, dit dient afzonderlijk te worden besteld. Selecteer ofwel een analytisch of Elemental kit, afhankelijk van uw toepassing.
Opgelet: TOC-waarden kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van het voedingswater, de hoeveelheid verontreiniging in het voedingswater en/of het type patroon dat gebruikt wordt.