J.T.Baker® PCR-platen bestaan uit twee kunststof onderdelen. Een ultra-stijf frame van polycarbonaat voor automatisering en ultra-dunne wells van polypropyleen voor optimale thermische overdracht en qPCR-resultaten.
- Available in barcoded and non barcoded versions
- Standard SBS format for use with automation
- Slightly raised well rims for better sealing
- Stackable and comes with eight notches for easy insertion on thermoblock
- White or clear frame and wells
- Alphanumeric well markings
- V-bottom
- Low profile
The wells plastics exist in 2 colors (clear and white) for optimal qPCR results depending on the qPCR cycler. White wells ensure high quality qPCR results by concentrating fluorescent signal, preventing loss of signal, and allowing for better signal detection by the instrument.
Toepassingen: PCR, qPCR, NGS bibliotheekopstelling.
Certificaten: Vervaardigd onder cleanroom-omstandigheden (ISO 14644-1 klasse 8). Vrij van DNA, DNase, RNase en PCR-inhibitoren.
Verpakking: 10 verpakkingen van 5 platen in PE-folie.