DNA denaturing solution
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
J60370.K2EA 60 EUR
J60370.K2
DNA denaturing solution
DNA denaturing solution
Contains 1.5M NaCl with 0.5M NaOH
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00146642
UN: 3266
ADR: 8,III