3'-Fluoroacetophenone 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD00812534-25GEA
35
EUR
BLDPBD00812534-25G
BLDPBD00812534-500
BLDPBD00812534-5G
BLDPBD00812534-100
BLDPBD00812534-10G
3'-Fluoroacetophenone 97%
3'-Fluoroacetophenone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₇FO MW: 138,14 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00000338 CAS-nummer: 455-36-7 |