5-Pyrimidineacetic acid 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD00827113-1GEA
1081
EUR
BLDPBD00827113-1G
BLDPBD00827113-250
BLDPBD00827113-100
5-Pyrimidineacetic acid 97%
5-Pyrimidineacetic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C6H6N2O2 MW: 138,1240 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09608122 CAS-nummer: 5267-07-2 |