4-Bromobenzylamine 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD01259492-5GEA
11
EUR
BLDPBD01259492-5G
BLDPBD01259492-25G
4-Bromobenzylamine 98%
4-Bromobenzylamine
Formule:
C₇H₈BrN MW: 186,05 g/mol |
MDL-nummer:
MFCD00047931 CAS-nummer: 3959-07-7 |