2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98+%
|
|
BLDPBD01414813-1GEA
38
EUR
BLDPBD01414813-1G
BLDPBD01414813-5G
BLDPBD01414813-25G
BLDPBD01414813-100
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98+%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₆BrFO MW: 217,04 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD13193629 CAS-nummer: 928715-37-1 |