1H-Indazole-4-carbaldehyde 99%
|
|
BLDPBD01422219-5GEA
435
EUR
BLDPBD01422219-5G
BLDPBD01422219-250
BLDPBD01422219-1G
BLDPBD01422219100M
BLDPBD01422219-25G
BLDPBD01422219-100
1H-Indazole-4-carbaldehyde 99%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₈H₆N₂O MW: 146,15 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD06738279 CAS-nummer: 669050-70-8 |