4-(4-Chlorophenyl)aniline 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD0724-1GEA
222
EUR
BLDPBD0724-1G
BLDPBD0724-250MG
BLDPBD0724-100MG
4-(4-Chlorophenyl)aniline 98%
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C₁₂H₁₀ClN MW: 203,6700 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00477989 CAS-nummer: 135-68-2 |