4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD0824-5GEA
22
EUR
BLDPBD0824-5G
BLDPBD0824-25G
BLDPBD0824-1G
BLDPBD0824-10G
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 98%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₁₂H₁₅ClFNO MW: 243,71 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00044912 CAS-nummer: 25519-78-2 |