3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
|
|
BLDPBD100164-0.025EA
0
EUR
BLDPBD100164-0.025
BLDPBD100164-100G
BLDPBD100164-1G
BLDPBD100164-25G
BLDPBD100164-5G
BLDPBD100164-10G
BLDPBD100164-250MG
3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
3-Fluoro-4-cyanopyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C6H3FN2 MW: 122,10 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD04112524 CAS-nummer: 113770-88-0 |