3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD10227-10GEA
35
EUR
BLDPBD10227-10G
BLDPBD10227-0.025G
BLDPBD10227-100G
BLDPBD10227-5G
BLDPBD10227-1G
BLDPBD10227-25G
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₃FN₂O₂ MW: 166,1093 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD04973417 CAS-nummer: 218632-01-0 |