5-Bromobenzimidazole 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD102538-1GEA
9
EUR
BLDPBD102538-1G
BLDPBD102538-5G
BLDPBD102538-25G
BLDPBD102538-100G
BLDPBD102538-10G
BLDPBD102538-100MG
BLDPBD102538-250MG
5-Bromobenzimidazole 98%
5-Bromobenzimidazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,04 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00160001 CAS-nummer: 4887-88-1 |