3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD10369-250MGEA
7
EUR
BLDPBD10369-250MG
BLDPBD10369-1G
BLDPBD10369-25G
BLDPBD10369-5G
BLDPBD10369-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₇H₅F₄N MW: 179,12 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00190120 CAS-nummer: 69411-68-3 |