5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD103863-250MGEA
32
EUR
BLDPBD103863-250MG
BLDPBD103863-5G
BLDPBD103863-10G
BLDPBD103863-1G
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 98%
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C6H8N2OS MW: 156,2100 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00079592 CAS-nummer: 34171-37-4 |