(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol 97%
|
|
BLDPBD103960-100MGEA
22
EUR
BLDPBD103960-100MG
BLDPBD103960-250MG
BLDPBD103960-1G
BLDPBD103960-10G
BLDPBD103960-5G
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol 97%
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₆H₆FNO MW: 127,1200 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD09027049 CAS-nummer: 802325-29-7 |