4-Bromo-3-fluorotoluene 98%
|
|
BLDPBD10409-5GEA
7
EUR
BLDPBD10409-5G
BLDPBD10409-25G
BLDPBD10409-10G
4-Bromo-3-fluorotoluene 98%
4-Bromo-3-fluorotoluene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₆BrF MW: 189,03 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00040940 CAS-nummer: 452-74-4 |