2-Bromo-5-iodotoluene 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD10416-10GEA
17
EUR
BLDPBD10416-10G
BLDPBD10416-5G
BLDPBD10416-500G
BLDPBD10416-25G
BLDPBD10416-100G
2-Bromo-5-iodotoluene 98%
2-Bromo-5-iodotoluene
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₆BrI MW: 296,93 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00070749 CAS-nummer: 202865-85-8 |