tert-Butyl-3-formyl-5-methoxy-1H-indole-1-carboxylate 96%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD104513-5GEA
174
EUR
BLDPBD104513-5G
BLDPBD104513-10G
BLDPBD104513-1G
BLDPBD104513-250MG
tert-Butyl-3-formyl-5-methoxy-1H-indole-1-carboxylate 96%
tert-Butyl-3-formyl-5-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₁₅H₁₇NO₄ MW: 275,2998 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD05864693 CAS-nummer: 324756-80-1 |