5-Nitro-o-cresol 98%
|
|
BLDPBD10528-0.025GEA
0
EUR
BLDPBD10528-0.025G
BLDPBD10528-25G
BLDPBD10528-10G
BLDPBD10528-500G
BLDPBD10528-100G
5-Nitro-o-cresol 98%
5-Nitro-o-cresol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00043909 CAS-nummer: 5428-54-6 |