2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD10530-500GEA
352
EUR
BLDPBD10530-500G
BLDPBD10530-5G
BLDPBD10530-100G
BLDPBD10530-10G
BLDPBD10530-25G
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₇NO₃ MW: 153,1400 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD04115721 CAS-nummer: 66572-55-2 |