5-Pyrimidineacetic acid 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD105337-1GEA
247
EUR
BLDPBD105337-1G
BLDPBD105337-250MG
BLDPBD105337-5G
5-Pyrimidineacetic acid 97%
5-Pyrimidineacetic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule:
C6H6N2O2 MW: 138,1240 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD09608122 CAS-nummer: 5267-07-2 |