Dimethyl-4,5-imidazoledicarboxylate 98%
|
|
BLDPBD10569-10GEA
37
EUR
BLDPBD10569-10G
BLDPBD10569-500G
BLDPBD10569-1G
BLDPBD10569-25G
BLDPBD10569-100G
BLDPBD10569-250MG
BLDPBD10569-5G
Dimethyl-4,5-imidazoledicarboxylate 98%
Dimethyl-4,5-imidazoledicarboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₇H₈N₂O₄ MW: 184,1500 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00051338 CAS-nummer: 3304-70-9 |