m-Terphenyl 99.5%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD105814-25GEA
248
EUR
BLDPBD105814-25G
BLDPBD105814-5G
BLDPBD105814-1G
m-Terphenyl 99.5%
m-Terphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₈H₁₄ MW: 230,31 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003059 CAS-nummer: 92-06-8 |