(R)-(-)-2-Octanol 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD10769-100GEA
555
EUR
BLDPBD10769-100G
BLDPBD10769-25G
BLDPBD10769-10G
BLDPBD10769-5G
BLDPBD10769-1G
(R)-(-)-2-Octanol 98%
(R)-(-)-2-Octanol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₁₈O MW: 130,23 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064284 CAS-nummer: 5978-70-1 |