6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
|
|
BLDPBD107780-10GEA
84
EUR
BLDPBD107780-10G
BLDPBD107780-5G
BLDPBD107780-1G
BLDPBD107780-100G
BLDPBD107780-250MG
BLDPBD107780-25G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₂H₁₂N₂ MW: 184,2371 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00059776 CAS-nummer: 4411-80-7 |