p-Tolyl isocyanate 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD11076-5GEA
6
EUR
BLDPBD11076-5G
BLDPBD11076-25G
p-Tolyl isocyanate 98%
p-Tolyl isocyanate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00002029 CAS-nummer: 622-58-2 |