Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD11166-5GEA
7
EUR
BLDPBD11166-5G
BLDPBD11166-100G
BLDPBD11166-500G
BLDPBD11166-25G
BLDPBD11166-10G
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₉ClN₂O₂S MW: 232,69 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006085 CAS-nummer: 5909-24-0 |