4,4-Dimethoxybutanone 90%
|
|
BLDPBD112288-25GEA
7
EUR
BLDPBD112288-25G
BLDPBD112288-10G
4,4-Dimethoxybutanone 90%
4,4-Dimethoxybutanone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₆H₁₂O₃ MW: 132,16 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008789 CAS-nummer: 5436-21-5 |