Azelaic acid 98%
|
|
BLDPBD114904-25GEA
6
EUR
BLDPBD114904-25G
BLDPBD114904-1000G
BLDPBD114904-100G
BLDPBD114904-500G
Azelaic acid 98%
Azelaic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₉H₁₆O₄ MW: 188,22 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004432 CAS-nummer: 123-99-9 |