(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 98%
|
|
BLDPBD12059-100GEA
156
EUR
BLDPBD12059-100G
BLDPBD12059-5G
BLDPBD12059-500G
BLDPBD12059-25G
BLDPBD12059-10G
BLDPBD12059-1G
(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 98%
(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2005 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00038224 CAS-nummer: 13673-95-5 |