4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde 95%
|
|
BLDPBD12151-5GEA
231
EUR
BLDPBD12151-5G
BLDPBD12151-1G
BLDPBD12151-250MG
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde 95%
4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,22 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00151814 CAS-nummer: 84562-48-1 |