Cyclobutylmethanamine hydrochloride 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD122614-250MGEA
9
EUR
BLDPBD122614-250MG
BLDPBD122614-5G
BLDPBD122614-100G
BLDPBD122614-25G
BLDPBD122614-1G
Cyclobutylmethanamine hydrochloride 97%
Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₅H₁₂ClN MW: 121,6100 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00034952 CAS-nummer: 5454-82-0 |