di-Sodium L(+)-tartrate dihydrate 99+%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD126091-25GEA
11
EUR
BLDPBD126091-25G
di-Sodium L(+)-tartrate dihydrate 99+%
di-Sodium L(+)-tartrate dihydrate
Formule:
NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O MW: 230,08 g/mol |
MDL-nummer:
MFCD00150035 CAS-nummer: 6106-24-7 |