6,7-Dimethoxyquinolin-4-ol 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD13035-100GEA
188
EUR
BLDPBD13035-100G
BLDPBD13035-1G
BLDPBD13035-25G
BLDPBD13035-5G
BLDPBD13035-10G
6,7-Dimethoxyquinolin-4-ol 98%
6,7-Dimethoxyquinolin-4-ol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₁₁H₁₁NO₃ MW: 205,2099 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD09031937 CAS-nummer: 13425-93-9 |