2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD13622-250MGEA
7
EUR
BLDPBD13622-250MG
BLDPBD13622-1G
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₁₁H₈ClNO MW: 205,6400 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD01912773 CAS-nummer: 73568-27-1 |