Methyl-3-methylsalicylate 98%
|
|
BLDPBD138295-1GEA
16
EUR
BLDPBD138295-1G
BLDPBD138295-25G
BLDPBD138295-5G
Methyl-3-methylsalicylate 98%
Methyl-3-methylsalicylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00020051 CAS-nummer: 23287-26-5 |