1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD14054-100GEA
61
EUR
BLDPBD14054-100G
BLDPBD14054-500G
BLDPBD14054-5G
BLDPBD14054-25G
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline 98%
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₂H₁₅N MW: 173,26 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005813 CAS-nummer: 118-12-7 |