Naphthacene 98%
|
|
BLDPBD143252-250MGEA
79
EUR
BLDPBD143252-250MG
BLDPBD143252-5G
BLDPBD143252-100MG
BLDPBD143252-1G
Naphthacene 98%
Naphthacene
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₁₈H₁₂ MW: 228,29 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003702 CAS-nummer: 92-24-0 |