(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine 95%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD14895-5GEA
15
EUR
BLDPBD14895-5G
BLDPBD14895-100G
BLDPBD14895-25G
BLDPBD14895-1G
BLDPBD14895-10G
(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine 95%
(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₃H₁₈FNO MW: 223,29 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD06658161 CAS-nummer: 105812-81-5 |