2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine 95%
|
|
BLDPBD149706-1GEA
61
EUR
BLDPBD149706-1G
BLDPBD149706-5G
BLDPBD149706-100MG
BLDPBD149706-250MG
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine 95%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₇N₃ MW: 145,1613 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD02579318 CAS-nummer: 439106-75-9 |