Pyrimidine 98%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD149827-1GEA
7
EUR
BLDPBD149827-1G
BLDPBD149827-5G
BLDPBD149827-25G
Pyrimidine 98%
Pyrimidine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule:
C₄H₄N₂ MW: 80,09 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006059 CAS-nummer: 289-95-2 |