4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid 95%
BLDPBD15333-250MGEA 17 EUR
BLDPBD15333-250MG BLDPBD15333-5G BLDPBD15333-1G BLDPBD15333-25G
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid 95%
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₁₄H₁₃BO₄
MW: 256,0616 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD02179486
CAS-nummer: 139962-97-3