Xanthene 98%
|
|
BLDPBD156620-5GEA
21
EUR
BLDPBD156620-5G
BLDPBD156620-25G
BLDPBD156620-100G
BLDPBD156620-10G
Xanthene 98%
Xanthene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₃H₁₀O MW: 182,22 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005055 CAS-nummer: 92-83-1 |