3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde 97%
|
|
BLDPBD158470-1GEA
25
EUR
BLDPBD158470-1G
BLDPBD158470-25G
BLDPBD158470-10G
BLDPBD158470-250MG
BLDPBD158470-5G
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde 97%
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,5930 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD09999135 CAS-nummer: 223778-54-9 |