4-Amino-5-chloropyrimidine 95%
|
|
BLDPBD158492-5GEA
489
EUR
BLDPBD158492-5G
BLDPBD158492-100MG
BLDPBD158492-250MG
BLDPBD158492-1G
4-Amino-5-chloropyrimidine 95%
4-Amino-5-chloropyrimidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C₄H₄ClN₃ MW: 129,5500 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00233964 CAS-nummer: 101257-82-3 |