4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverancier: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD158500-250MGEA
33
EUR
BLDPBD158500-250MG
BLDPBD158500-5G
BLDPBD158500-100MG
BLDPBD158500-1G
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₅H₂BrF₃N₂ MW: 226,9800 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD10574962 CAS-nummer: 785777-89-1 |