3-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 97%
|
|
BLDPBD158713-100MGEA
30
EUR
BLDPBD158713-100MG
BLDPBD158713-250MG
BLDPBD158713-1G
BLDPBD158713-5G
3-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 97%
3-Chloro-5-nitropyridin-4-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule:
C5H4ClN3O2 MW: 173,5572 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD14706168 CAS-nummer: 89284-28-6 |