6-Bromo-5-chloroindoline-2,3-dione 97%
|
|
BLDPBD158842-1GEA
309
EUR
BLDPBD158842-1G
BLDPBD158842-250MG
BLDPBD158842-100MG
6-Bromo-5-chloroindoline-2,3-dione 97%
6-Bromo-5-chloroindoline-2,3-dione
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₈H₃BrClNO₂ MW: 260,4700 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD10566349 CAS-nummer: 192799-05-6 |