Ethyl-2,4-dichloronicotinate 98%
|
|
BLDPBD158890-1GEA
72
EUR
BLDPBD158890-1G
BLDPBD158890-10G
BLDPBD158890-250MG
BLDPBD158890-5G
Ethyl-2,4-dichloronicotinate 98%
Ethyl-2,4-dichloronicotinate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₈H₇Cl₂NO₂ MW: 220,05 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD12407388 CAS-nummer: 62022-04-2 |